Learn More
Pufferlösung pH-Wert 4.008 (25 °C), mit Fungizid, DIN 19266-konform, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15674010 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15674010
Marke: Honeywell-Fluka 335931L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit Fungizid, nach DIN 19266
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung
CAS 1336-21-6
pH 4.008 (25 °C)
Menge 1 l
Summenformel H5NO
MDL-Nummer MFCD00066650
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219