Learn More
Pufferlösungen, WTW™
Artikelnummer. 10078720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10078720 25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10078720 Lieferant WTW Lieferanten-Nr. 209331
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pufferlösung, die die Auswertungsmöglichkeit/Datenübertragung zum PC für die Dokumentation nach GLP mit dem RESPIROMETRIC OxiTop™ Kontrollmessgerät für die BSB-Selbstüberprüfungsmessung ermöglicht.
  • Nitrifikationshemmer
  • Zubehör für die BOD-Selbsttestmessung OxiTop™ Control
  • Pufferlösung, die die Auswertungsmöglichkeit/Datenübertragung zum PC für die Dokumentation nach GLP mit dem RESPIROMETRIC OxiTop™ Control Messgerät für die BSB-Selbsttestmessung ermöglicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dichte 1 g/cm3
pH 6.5
Physikalische Form Flüssigkeits-
Menge 25 ml
Verpackung Flasche