Learn More
Buffer solution for HPCE, 50 mM sodium phosphate, pH 7.0 (25 °C), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktion | 1: 0 to 0.02; 2: 0 to 0.05; 3: 0 to 0.25 |
| Chemischer Name oder Material | Buffer solution HPCE pH 7.0 |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 50 mM |
| pH | 7.0 |
| Physikalische Form | Liquid |
| Menge | 50 ml |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |