Learn More
Pufferlösung pH-Wert 1.0 (20° C), Salzsäure / Kaliumchlorid, SRM Traceable-Zertifikat von NIST und PTB, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pufferlösung pH1.0 (20 °C) |
| CAS | 7732-18-5, 7647-01-0, 7447-40-7 |
| Menge | 1 l |
| MDL-Nummer | MFCD00146206 |
| UN-Nummer | 1789 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 1.0 (20 °C)
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium chloride