Learn More
Pufferlösung pH 1,00, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Pufferlösung für den allgemeinen Gebrauch.Die Reagecon™ Pufferlösung, pH 1,00 hat eine Präzision von ± 0,02 bei 20 °C.
- Pufferlösung für den allgemeinen Gebrauch
- pH-Wert 1.00 ±0.02 bei 20 °C
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 1 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Lösungstyp | Puffer |