Learn More
Pufferlösung pH-Wert 10.0 (20° C), Borax / Natriumhydroxid, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
Beskrivning
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Pufferlösung |
| pH | 10.0 (20 °C) |
| Menge | 100 ml |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| IUPAC-Name | Aminhydrat |
Säkerhet och hantering
Faroangivelser
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering