Learn More
Pufferlösung pH 10,01 bei 25 °C, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Getestet nach ISO 17025-akkreditierter Testmethode
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Buffer solution |
| pH | 10.01 ±0.01 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
| Rückführbarkeit auf NIST | Yes |