Learn More
Buffer solution pH 10, Borate buffer, traceable to NIST, ready to use, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3598319 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10737723
Marke: Thermo Scientific Acros 383885000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buffer solution pH 10
Namenshinweis Borate buffer, traceable to NIST, ready to use
Dichte 1g/cm3
Menge 500 ml
MDL-Nummer MFCD00163147