Learn More
Pufferlösung, pH 11.00
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8015632 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11464529 500 ml 500 Milliliter
11432024 1000 ml 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 11464529
Marke: Reagecon 11105
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Komplettzertifikat. Reagecon™ Pufferlösung (pH-Wert 11.00) wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.05 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
pH 11
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Lösungstyp Puffer
Geruch Merkmal
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water