Learn More
Pufferlösung pH 13, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 13 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1 l |
| Lösungstyp | Puffer |
| Zusammensetzung | Glycin-NaCl-NaOH |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |