Learn More
Pufferlösung, pH 2,00, Quecksilber-frei, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Descripción
Zertifiziert gemäß ISO17025 -konformem Testverfahren, NIST rückverfolgbarem Zertifikat. Reagecon™ Pufferlösung, pH 2,00, Quecksilber-frei wird bei 25 °C bis zu einer Genauigkeit von ± 0,02 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
- Wird mit detailliertem Analysezertifikat geliefert, das die Rückverfolgbarkeit auf NIST beschreibt
- Zertifizierung nach ISO 9001 :2008 und ISO 17025
- Quecksilberfrei zur sichereren Verwendung und einfacheren Entsorgung
- Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt
- Längere Haltbarkeit mit verbesserter Stabilität — auch nach dem Öffnen bis zum Verfallsdatum verwendbar
Especificaciones
Especificaciones
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 2 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1000 ml |
| Lösungstyp | pH-Puffer |
| Zusammensetzung | Glycin, Salzsäure, Natriumchlorid |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.