Learn More
Pufferlösung pH-Wert 4.008 (25 °C), mit Fungizid, DIN 19266-konform, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15684010 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15684010
Marke: Honeywell-Fluka 335936X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Fungizid, nach DIN 19266
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung pH4.008 (25 °C)
Namenshinweis Mit Fungizid, nach DIN 19266
CAS 877-24-7, 7732-18-5, 100-56-1
Siedepunkt 100 °C
CAS Min. % >1.0000%, >95.0000%
CAS Max. % <5.0000%, <100.0000%
Dichte 1.0 g/cm3
Menge 6 x 1 l
Lösungstyp Buffer
MDL-Nummer MFCD00081185
Verpackung Poly-Flasche