Learn More
Pufferlösung mit niedriger Ionenstärke pH 4,10, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
Beschreibung
Die Reagecon pH-Pufferlösung bei 20 °C wird mit einer ISO 17025-akkreditierten Testmethode (INAB Ref:264T) zertifiziert, ist NIST-rückverfolgbar und garantiert die Stabilität über die gesamte Haltbarkeit, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pufferlösung mit niedriger Ionenstärke |
| pH | 4.10 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 mL |
| Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |