Learn More
Pufferlösung pH 5,0 (20 °C), Zitronensäure-/Natriumhydroxid-Lösung, mit Fungizid, SRM-rückführbar von NIST, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15644000 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15644000
Marke: Honeywell-Fluka 335441L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zitronensäure/Natriumhydroxid-Lösung, mit Fungizid, rückführbar auf SRM von NIST
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung pH5.0 (20 °C)
Namenshinweis Zitronensäure/Natriumhydroxid-Lösung, mit Fungizid, rückführbar auf SRM von NIST
Siedepunkt 100 °C
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <5.0000%
CAS 144-33-2, 68-04-2
Dichte 1.0 g/cm3
Menge 1 l
Lösungstyp Buffer
MDL-Nummer MFCD00012462
Verpackung Poly-Flasche
Synonym Natriumzitrat-Pufferlösung, Pufferlösung aus Natriumcitrat