Learn More
Pufferlösung pH-Wert 7.0 (20 °C), Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, SRM Traceable-Zertifikat von NIST, mit Fungizid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15604040 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
5 l
6 x 100 mL
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15604040
Marke: Honeywell-Fluka 336466X500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, SRM Traceable-Zertifikat von NIST, mit Fungizid
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Synonym Kaliumnatriumphosphat-Pufferlösung
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung pH 7.0 (20 °C)
Namenshinweis Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, SRM Traceable-Zertifikat von NIST, mit Fungizid
Siedepunkt 100 °C
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%, 0.7300%, 0.3500%
CAS 7558-79-4, 7778-77-0
Dichte 1 g/cm3
Menge 6 x 500 ml
Lösungstyp Buffer
MDL-Nummer MFCD00146206
Verpackung Poly-Flasche