Learn More
Pufferlösung pH-Wert 7.0 (20 °C), Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, SRM Traceable-Zertifikat von NIST, mit Fungizid, Honeywell Fluka™
Product Code. 15684030 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
5 l
6 x 100 mL
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Unit Size:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Product Code. 15684030
Brand: Honeywell-Fluka 336466X100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, SRM Traceable-Zertifikat von NIST, mit Fungizid
Leading the Industry For Over 65 Years. Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured.
Composition per liter:
  • 3.52 g Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)
  • 7.26 g di-Sodium hydrogen phosphate-2-hydrate (Na2HPO4*2H20)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifications
Chemischer Name oder Material Buffer solution
Namenshinweis potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, with fungicide, traceable to SRM from NIST
Menge 6 x 100 mL
MDL-Nummer MFCD00066650
UN-Nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-Name Aminhydrat