Learn More
Pufferlösung pH-Wert 7.0 (20 °C), Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, SRM Traceable-Zertifikat von NIST, mit Fungizid, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
5 l
6 x 100 mL
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pufferlösung pH7.0 (20 °C) |
| Namenshinweis | Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, SRM Traceable-Zertifikat von NIST, mit Fungizid |
| Siedepunkt | 100 °C |
| CAS Min. % | ≥90.0000% |
| CAS Max. % | ≤100.0000%, 0.7300%, 0.3500% |
| CAS | 7558-79-4, 7778-77-0 |
| Dichte | 1 g/cm3 |
| Menge | 6 x 1 l |
| Lösungstyp | Buffer |
| MDL-Nummer | MFCD00146206 |
| Mehr anzeigen |