Learn More
Farbkodierte Pufferlösung, pH 7.00, Gelb, Doppelhalsflasche
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11414629 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11414629
Marke: Reagecon BPH03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Komplettzertifikat. Reagecon™ Pufferlösung (pH-Wert 7.00) Yellow wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet. Beim Entwickeln diees Kalibrierungs- und Kontrollpuffers wurde ein spezieller Schwerpunkt auf das Gewährleisten seiner Stabilität gelegt. Er ist farbcodiert und komfortabel verpackt.
Aus praktischen Gründen farbkodiert und verpackt
  • Zur einfachen Identifizierung des pH-Werts gelb gefärbt
  • Lieferbar in Beuteln in Kartons, Großpackungs-Cubitainer mit integriertem Hahn zum einfachen Dispensieren oder Doppelhalsflaschen mit integrierter Kalibrierkammer
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifizierung nach ISO 9001:2008
  • Akkreditiert nach ISO 17025
Spezifikation
Farbe Gelb
pH 7.00 ± 0.01
Physikalische Form Flüssig
Menge 5 l
Geruch Merkmal
Verpackung Beutel in Cubitainer-Box mit integriertem Hahn
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water