Learn More
Pufferlösung pH-Wert 7.413, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12910664 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12910664 1000 ml 1000 Milliliter
12950654 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12910664 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. SOL 017 1L
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
pH 7.413
Physikalische Form Flüssig
Menge 1000 ml
Lösungstyp Puffer
Zusammensetzung Phosphat-Kalium, Dihydrogen/Phosphat-Dinatriumhydrogen