Learn More
Pufferlösung, pH 7, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 12808311 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12808311 1000 ml 1000 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 12808311
Marke: Mettler Toledo 51340229
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kompatibel mit EasyPlus™ Titrationssensoren.
  • Mit einem Qualitätsprüfzertifikat, das die Einhaltung der Spezifikationen und internationaler Standards belegt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
pH 7
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1000 ml
Lösungstyp pH-Pufferlösung
Geruch Ohne
Verpackung 1000 ml