Learn More
Farbcodierte pH-Puffer im Doppelhals-Flaschenformat
Artikelnummer. 11454599 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge pH unitSize
11454599 1 l 10 at 25°C 1 Liter
11434599 250 ml 10 at 25°C 250 Milliliter
11454589 250 ml 10 at 20°C 250 Milliliter
11404599 250 ml 7 at 25°C 250 Milliliter
12037365 250 ml 7 at 20°C 250 Milliliter
11444599 500 ml 10 at 25°C 500 Milliliter
11802172 500 ml 7 at 25°C 500 Milliliter
11464589 1 l 10 at 20°C 1 Liter
11444589 1 l 7 at 20°C 1 Liter
11424599 1 l 7 at 25°C -
10 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11454599
Marke: Reagecon 110025CTT
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Nutzen Sie diese anwenderfreundlichen, farbcodierten pH-Puffer. Reagecon™ Farbcodierte pH-Puffer im Doppelhalsflaschenformat werden bei 20 oder 25 °C getestet, sind zertifiziert und auf NIST rückverfolgbar.
  • Farbige pH-Pufferlösungen
  • Getestet bei 20 °C oder25 °C  
  • Zertifiziert nach dem akkreditierten Reageco’ns ISO/IEC17025-Testverfahren
  • NIST-konform
  • In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich
Vorteile von Doppelhalsflaschen
  • KeinKontaminationsrisiko
  • Für die Kalibrierungder Elektrode ist kein separaterMessbehälter erforderlich
  • Die für die Kalibrierung erforderliche korrekte Puffermenge wird indie Kalibrierkammer abgegeben, wodurch kein Abfall entsteht
  • Ideal geeignet fürArbeiten im Außeneinsatz
  • Einfach zu transportieren
  • Erhältlich in den Größen 250 ml, 500 ml und 1 l
Spezifikation
Farbe Blau
pH 10 at 25°C
Menge 1 l
Verpackung Doppelhalsflasche aus HDPE
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 @ 25°C
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boric Acid, DisodiumSalt