Beschreibung
- Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
- Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
- Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphatpuffer |
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Dichte | 1 g/cm3 bei 20 °C |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1 l |
| Zusammensetzung | Enthält Kaliumdihydrogenphosphat und Natriumhydroxid |
| Löslichkeitsinformationen | Vollständig mit Wasser mischbar |
| Güte | BAKER ANALYZED |