Learn More
Pufferlösung, pH 8
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11822172 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
pH:
8
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge pH unitSize
11822172 500 ml 8 500 Milliliter
11482014 500 ml 8 500 Milliliter
11420469 1 l 8 1 Liter
12719166 1 l 8 1 Liter
4 options
Artikelnummer. 11822172
Marke: Reagecon 1080525
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren, NIST Traceable-Zertifikat. Reagecon™ Pufferlösung (pH-Wert 8.00) ist in Lösungen erhältlich, die bei 20 °C bzw. 25 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ±0.01 getestet wurden. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
pH 8
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Lösungstyp pH-Puffer
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water