Learn More
Pufferlösung pH 9,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11492014 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11492014
Marke: Reagecon 1090
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren und NIST-rückverfolgbarem Komplettzertifikat. Reagecon™ Pufferlösung, pH-Wert 9,00 wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ± 0,01 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren und NIST-rückverfolgbarem Komplettzertifikat.Reagecon™ Pufferlösung, pH-Wert 9,00 wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ± 0,01 getestet.Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
pH 9
Physikalische Form Flüssig
Menge 1000 ml
Lösungstyp pH-Puffer
Geruch Merkmal
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BUFFER SOLUTION pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boric Acid, DisodiumSalt