Learn More
Pufferlösung pH 9,18, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11701389 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11701389 250 ml 250 Milliliter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11701389
Marke: Reagecon 91690
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Wird als ein NIST/DIN-zertifizierter Wachstumspuffer verwendet. Mettler Toledo™ Pufferlösung pH 9.18 wird in einer 250 ml-Flasche geliefert.
  • Zertifiziert gemäß NIST/DIN
  • pH-Wert 9180
  • 250 ml
Spezifikation
pH 9.18
Menge 250 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SOLUTION TAMPON pH 9.180 a 25°C
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: boric acid, disodiumsalt