Learn More
Pufferlösung pH-Wert 9.180 (25 °C), mit Fungizid, DIN 19266-konform, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15624020 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Packungsgröße:
6 Stück
Product Code. 15624020
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 335956X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit Fungizid, nach DIN 19266
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Pufferlösung pH9.180 (25 °C)
Namenshinweis Mit Fungizid, nach DIN 19266
CAS 1330-43-4, 7732-18-5
Siedepunkt 100 °C
CAS Min. % >0.1000%, >99.0000%
CAS Max. % <0.5000%, <100.0000%
Dichte 1.0 g/cm3
Menge 6 x 1 l
Lösungstyp Buffer
Verpackung Poly-Flasche