Learn More
Pufferlösung, pH 9,21, Mettler Toledo™
Specifications
Specifications
| Farbe | Blau |
| pH | 9.21 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 6 x 250 ml |
| Lösungstyp | pH-Puffer |
| Geruch | Keine |
| Verpackung | 250 ml |