Learn More
Pufferlösung pH 10,00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10274240 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10274240 5 L Kunststoffbehälter 5 Liter
10789234 500 mL Plastikflasche aus HDPE 500 Milliliter
10429560 1 L Plastikflasche aus HDPE 1 Liter
10214200 2.5 L Plastikflasche aus HDPE 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10274240 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/2880/21
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pufferlösung pH 10,00 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen
Gebrauchsfertig für die pH-Messung.
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
  • Farbkodierte Standard-Pufferlösungen
  • Hergestellt für Toleranzen von ±0,02 pH-Einheiten
  • Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
  • Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
  • Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (gilt für die Mengen 1 l, 2,5 l und 5 l)
  • Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
  • Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
MDL-Nummer 217672
Specifications
Farbe Farblos
pH 10
Physikalische Form Flüssig
Menge 5 L
Verpackung Kunststoffbehälter