Learn More
Pufferlösung, Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, pH7.00, Fisher Chemical ™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12990644 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12990644 1000 ml 1000 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 12990644
Marke: Fisher Chemical SOL 005 1L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung, Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphospat
pH 7
Menge 1000 ml
Verpackung Flasche