missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Pufferlösungen für NucleoMag Virus

Artikelnummer. 15819167
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
300 ml
4 x 0,5 ml (2 ml)
80 mL
Chemischer Name oder Material:
Bindungspuffer MV2
Lysepuffer MVL
Träger-RNA-Puffer
Waschpuffer MV4
Packungsgröße:
120 Milliliter
2 Milliliter
300 Milliliter
80 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Chemischer Name oder Material unitSize
15819167 4 x 0,5 ml (2 ml) Träger-RNA-Puffer 2 Milliliter
15810988 250 ml Bindungspuffer MV2 120 Milliliter
15830988 80 mL Lysepuffer MVL 80 Milliliter
15809167 300 ml Waschpuffer MV4 300 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15819167 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 744872

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zusätzliche Pufferlösungen (z. B. Lyse-, Bindungs-, Wasch-, Träger-RNA-) zur Verwendung bei der auf magnetischen Beads basierenden Isolierung von viraler RNA und DNA aus Serum und Plasma mit dem NucleoMag™ Virus-Kit.

NucleoMag™ Virus-Kits

  • Das Einröhrchen-Verfahren minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Kleine Elutionsvolumen von > 50 μl möglich
  • Ausbeute hängt nicht vom Elutionsvolumen ab.
  • Geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
  • Bewährtes 96-Well-Format für hohen Durchsatz
  • Proteinase K und Träger-RNA enthalten
  • Extraktion von viraler DNA und RNA aus Serum oder Plasma
  • Anwendungen für Veterinärtests
  • Norovirus RNA-Isolierung aus Stuhlproben

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Träger-RNA-Puffer
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung viraler RNA und DNA aus Serum oder Plasma
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoMag™ Virus-Kit
pH 5,5 bis 6,0
Physikalische Form Flüssig
Menge 4 x 0,5 ml (2 ml)
Geruch Moderig, schimmelig
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.