Learn More
Thermo Scientific™ Gepuffertes Peptonwasser (abgefüllt in Flaschen)
Artikelnummer. p-7113093
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllgewicht:
225 bis 229 g
225,0 g.– 229,0 g
90 g ± 1,5 g
99 bis 101 g
Verpackungsart:
10 Weithalstöpfe mit Schraubverschluss in einer Box
10 Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
10 Sirop-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Packungsgröße:
10 Packungen
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht Verpackungsart Packungsgröße
13255469 225,0 g.– 229,0 g 10 Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton 10 Stück
11962632 90 g ± 1,5 g 10 Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton 10 Packungen
13255439 99 bis 101 g 10 Sirop-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton -
10701104 225 bis 229 g 10 Weithalstöpfe mit Schraubverschluss in einer Box -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13255469 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BO0201S
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reichern Sie Lebensmittelproben vor der Isolierung von Salmonellen-Spezies unter Verwendung dieser gebrauchsfertigen Medienflaschen an.
Voranreicherung von Lebensmittelproben vor der Isolierung von Salmonellen-Spezies mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Gepuffertem Peptonwasser als gebrauchsfertiges Medium in der Flasche. Gepuffertes Peptonwasser ist ein nicht-selektives Voranreicherungsmedium.
In einer Lebensmittelprobe können geringe Mengen subletal geschädigter  Salmonella -Zellen vorhanden sein. Die Voranreicherung im nicht-selektiven gepufferten Peptonwasser ermöglicht die Wiederbelebung und Vermehrung der Zellen, bevor sie in selektive Kulturen gegeben werden. Dies verbessert die Chancen auf Rückgewinnung von  Salmonellen  aus der Probe.
  • Praktisch: Die vorgefüllten Flaschen können sofort verwendet werden.
  • Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
  • Lange Haltbarkeit: Bis zu 12 Monate.
  • Unterstützt die Rückgewinnung geschädigter Salmonella-Zellen.
Die Probe wird dem gepufferten Peptonwasser in einem Verhältnis von 1:10 beigegeben und bei 37° ±1 °C für 18 + 2 Stunden inkubiert.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Strohfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Beschreibung Gepuffertes Peptonwasser (abgefüllt in Flaschen)
Format Sirop-Flasche
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 225,0 g.– 229,0 g
Verpackungsart 10 Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Menge 10 Stück/Packung