Learn More
Epredia™ gepuffertes Zinkformalin
Artikelnummer. 10086258 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Gallonenflasche
5 Gallonen Cubitainer
Packungsgröße:
18.90 Liter
4 Stück
Artikelnummer. 10086258
Marke: Epredia™ 5705ZF
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verstärken Sie mit diesem Epredia™ Gepufferten Zink-Formalin Zellkerndetails in immunhistochemischen Verfahren.
Verstärken Sie mit Epredia™ gepuffertem Zinkformalin Zellkerndetails in immunhistochemischen Verfahren.
Neutral gepuffertes Formalin
NBF ist ein Fixiermittel, das den Kontakt mit toxischen Dämpfen reduziert. Es ist als Fertigmischung oder Konzentrat erhältlich, so wird weniger Lagerplatz benötigt und der Kontakt mit Formaldehyd verringert. Eine 1:5-Verdünnung des Konzentrates entspricht einer 10%igen NBF-Fertigmischung.
--Phosphatpuffer stabilisieren den pH Wert zwischen 6,8 und 7,2
--Strenge Qualitätskontrollen garantieren eine Formalinkonzentration von 10%
--Auch in gefrorenem Zustand stabil
Formal-Fixx™
Sorgt für gleichmässig gute Qualität und verlängert die Lebensdauer des Rotationsventils Ihres Gewebeeinbettautomaten.
--10%iges neutrales gepuffertes Formalin, phosphatfrei
--Geeignet für die Aufbewahrung aller Präparate, kein übermässiges Schrumpfen oder Verhärten
--Kann zur Aufbewahrung von allen Gewebearten eingesetzt werden – kein Vorsortieren der EM-Präparate notwendig
--Als Fertigmischung, vorgefüllt oder als preisgünstiges Konzentrat erhältlich – einfach Wasser oder Alkohol zugeben
--Konzentrat unempfindlich gegenüber Frost, reduziert Lagerplatz und Frachtkosten
--Vorgefüllte, auslaufsichere Behälter werden für den Versand in stabilen Kartons verpackt
Zink Formal-Fixx™
Fixiermittel der Wahl für optimale HE- und Spezialfärbungen.
--Bestens geeignet für die Immunhistochemie
--Reduziert die Notwendigkeit enzymatischer Antigendemaskierung
--Reduziert Proteinvernetzung, liefert klar definierte nukleäre Details
Pen-Fix
Einzigartiges Fixiermittel aus gepuffertem alkoholischen Formalin.
--Exzellentes Fixiermittel für Gefrierschnitte
--Gut geeignet für Fettgewebe oder dicke Gewebeproben
--Fixierung und Dehydrierung finden gleichzeitig statt – die Penetrationsrate ist dreimal schneller als bei 10%igem neutralem gepufferten Formalin
--Kann in allen offenen und geschlossenen Gewebeprozessoren und im Zuschnittbereich verwendet werden
--Empfohlen zur Verwendung als Sekundärfixiermittel in der zweiten/dritten Station des Gewebeeinbettautomaten
Rapid-Fixx™
Rapid-Fixx ist bestens geeignet für die Konservierung von Antigenen, da es die enzymatische Demaskierung überflüssig macht und rasch in das Gewebe eindringt. Verwendbar mit dem Epredia™ Rapid-Chrome Frozen Section Stain Kit (9990001) zur Fixierung von Gefrierschnitten.
Beschreibung: ZincBufFrmln
Familie: Richard-Allan Scientific
Menge: 19L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackungsart Ea.
Produkttyp Formalin
Menge 5 Gallonen Cubitainer