Learn More
Epredia™ gepuffertes Zinkformalin
Artikelnummer. 10230289 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Gallonenflasche
5 Gallonen Cubitainer
Packungsgröße:
18.90 Liter
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10230289 1 Gallonenflasche 4 Stück
10086258 5 Gallonen Cubitainer 18.90 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10230289 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 5701ZF
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Verstärken Sie mit diesem Epredia™ Gepufferten Zink-Formalin Zellkerndetails in immunhistochemischen Verfahren.
Neutral gepuffertes Formalin
NBF ist ein Fixiermittel, das den Kontakt mit toxischen Dämpfen reduziert. Es ist als Fertigmischung oder Konzentrat erhältlich, so wird weniger Lagerplatz benötigt und der Kontakt mit Formaldehyd verringert. Eine 1:5-Verdünnung des Konzentrates entspricht einer 10%igen NBF-Fertigmischung.
--Phosphatpuffer stabilisieren den pH Wert zwischen 6,8 und 7,2
--Strenge Qualitätskontrollen garantieren eine Formalinkonzentration von 10%
--Auch in gefrorenem Zustand stabil
Formal-Fixx™
Sorgt für gleichmässig gute Qualität und verlängert die Lebensdauer des Rotationsventils Ihres Gewebeeinbettautomaten.
--10%iges neutrales gepuffertes Formalin, phosphatfrei
--Geeignet für die Aufbewahrung aller Präparate, kein übermässiges Schrumpfen oder Verhärten
--Kann zur Aufbewahrung von allen Gewebearten eingesetzt werden – kein Vorsortieren der EM-Präparate notwendig
--Als Fertigmischung, vorgefüllt oder als preisgünstiges Konzentrat erhältlich – einfach Wasser oder Alkohol zugeben
--Konzentrat unempfindlich gegenüber Frost, reduziert Lagerplatz und Frachtkosten
--Vorgefüllte, auslaufsichere Behälter werden für den Versand in stabilen Kartons verpackt
Zink Formal-Fixx™
Fixiermittel der Wahl für optimale HE- und Spezialfärbungen.
--Bestens geeignet für die Immunhistochemie
--Reduziert die Notwendigkeit enzymatischer Antigendemaskierung
--Reduziert Proteinvernetzung, liefert klar definierte nukleäre Details
Pen-Fix
Einzigartiges Fixiermittel aus gepuffertem alkoholischen Formalin.
--Exzellentes Fixiermittel für Gefrierschnitte
--Gut geeignet für Fettgewebe oder dicke Gewebeproben
--Fixierung und Dehydrierung finden gleichzeitig statt – die Penetrationsrate ist dreimal schneller als bei 10%igem neutralem gepufferten Formalin
--Kann in allen offenen und geschlossenen Gewebeprozessoren und im Zuschnittbereich verwendet werden
--Empfohlen zur Verwendung als Sekundärfixiermittel in der zweiten/dritten Station des Gewebeeinbettautomaten
Rapid-Fixx™
Rapid-Fixx ist bestens geeignet für die Konservierung von Antigenen, da es die enzymatische Demaskierung überflüssig macht und rasch in das Gewebe eindringt. Verwendbar mit dem Epredia™ Rapid-Chrome Frozen Section Stain Kit (9990001) zur Fixierung von Gefrierschnitten.
Beschreibung: ZincBufFrmln
Familie: Richard-Allan Scientific
Menge: 3,78L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackungsart 4/Karton
Produkttyp Gepuffertes 10%iges Formalin mit Zink
Menge 1 Gallonenflasche