Learn More
Thermo Scientific™ Puffer für GeneJET™ Blut-RNA-Kit
Artikelnummer. 15265106 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
24 ml
40 ml
Packungsgröße:
24 Milliliter
40 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15265106 40 ml 40 Milliliter
15275106 24 ml 24 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15265106
Marke: Thermo Scientific™ R2841
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aufreinigung von hochwertiger Gesamt-RNA aus frischem oder gefrorenem Vollblut sowie Blut, das in PAXgene und Tempus Röhrchen gesammelt wurde
Das GeneJET™ Stabilized and Fresh Whole Blood RNA Kit ist für die schnelle und effiziente Aufreinigung von qualitativ hochwertiger Gesamt-RNA aus verschiedenen Vollblutproben konzipiert: Frische, gefrorene oder menschliche Blutproben, die mit kommerziellen Stabilisatoren wie Tempus™ und PAXgene™ stabilisiert wurden.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Kit enthält DNase l für die enzymatische Entfernung genomischer DNA. RNA kann in weniger als 30 Minuten aus Vollblut isoliert werden (einschließlich Zelllyse und DNase-l-Behandlung).
Besondere Eigenschaften
Vielseitig - kompatibel mit frischem und gefrorenem Blut, Buffy-Coat sowie Blut, das in PAXgene™ und Tempus™ Röhrchen gesammelt wird
Praktisch - der speziell optimierte Lysepuffer eignet sich für die RNA-Stabilisierung bis 48 Stunden
Effizient - bis zu 4 μg Gesamt-RNA aus 500 μL gesundem menschlichem Blut
Pure - isoliert intakte Gesamt-RNA frei von RT-qPCR-Inhibitoren
Anwendungen
Isolierte Gesamt-RNA kann verwendet werden in:
• RT-PCR
• RT-qPCR
• Northern-Blotting
Enthält
• Lysepuffer
• Waschpuffer 1 (Konz.)
• Waschpuffer 2 (Konz.)
• DNase l (gefriergetrocknet)
• DNase I Rekonstitutionspuffer
• 2x DNase I Puffer
• Mangandichlorid-Lösung
• Wasser, nukleasefrei
• GeneJET RNA-Aufreinigungssäulen, vormontiert mit Entnahmeröhrchen
• Entnahmeröhrchen, 2 ml
• Entnahmeröhrchen, 1.5 ml
Gefahren: Keine
> Qualitätskontrolle: Das Thermo Scientific GeneJET Stabilized and Fresh Whole Blood RNA Purification Mini Kit ist durch Isolierung der Gesamt-RNA aus 250 μL menschlichem Vollblut gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll qualifiziert. Die Qualität der isolierten RNA wird spektrophotometrisch und durch Agarose-Gelelektrophorese bewertet. Die gereinigte RNA hat ein A-260/A280 Verhältnis zwischen 1.9 und 2.1 und der RNA-Integritätszahl (RIN) von ≥ 8.
> Haltbarkeit: 24 Monate
> Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Zur Verwendung mit (Geräte) GeneJET Blood RNA Kit
Menge 40 ml