Learn More
Thermo Scientific™ Puffer für das MagJET™ mRNA-Anreicherungskit
Artikelnummer. 15205116 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
45 ml
Packungsgröße:
45 Milliliter
Artikelnummer. 15205116
Marke: Thermo Scientific™ R2671
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aufreinigung von mRNA aus Gesamt-RNA-Proben mit Oligo (dT) Poly A+-bindenden Magnet-Beads mit bis zu 10-facher Anreicherung von 5 – 100 μg RNA-Eingabe
Das MagJET mRNA Enrichment Kit wurde für die schnelle und effiziente Reinigung von mRNA aus Gesamt-RNA-Proben entwickelt. Die Oligo(dT)-Beads binden Poly A+ RNA spezifisch und mit hoher Kapazität, was eine maximale Extraktion von mRNA aus einem breiten Bereich von Ausgangsmaterial gewährleistet.
Das Kit verwendet paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und ein robustes Leistungsverhalten ermöglicht. Die hohe Bindungskapazität, die gleichmäßige Partikelgröße und das schnelle magnetische Ansprechen der MagJET Oligo(dT)-Beads machen die Technologie ideal für die automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Nukleinsäure-Aufreinigung mit geringem Probendurchsatz.
Das Protokoll des MagJET mRNA Enrichment Kit führt zu den höchsten Mengen intakter RNA-Transkripte in voller Länge und zu geringer rRNA-Kontamination. Die daraus resultierende hochwertige, gereinigte mRNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
Besondere Eigenschaften
• Bis zu 10-fache mRNA-Anreicherung
• Durchgehende mRNA-Isolierung mit hoher Integrität
• Hohe Erträge aus einem breiten RNA-Eingabebereich (5 – 100 μg)
• Kompatibel mit Hochdurchsatz-Automatisierungssystemen
Anwendungen
Isolierte RNA-Transkripte können verwendet werden in:
• RT-PCR
• RT-qPCR
Enthält
• Hybridisierungspuffer für MagJET mRNA Enrichment Kit
• MagJET Oligo(dT)-Beads
• Waschpuffer für MagJET mRNA Enrichment Kit
• Wasser, nukleasefrei
Gefahren: Keine
> Qualitätskontrolle: Das Thermo Scientific MagJET mRNA Enrichment Kit ist durch Isolierung der mRNA von 30 μg der gesamten HeLa RNA gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll qualifiziert. Die Qualität isolierter mRNA wird durch Messung der rRNA-Kontamination mit RT-qPCR bestimmt. Die Menge der rRNA ist <0.5 % vom Ausgangsmaterial.
> Haltbarkeit: 36 Monate
> Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
> Lagerbedingungen:4 C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MagJET mRNA Enrichment Kit
Menge 45 ml