Learn More
Macherey-Nagel™ Puffer für NucleoSpin™ Plasmid-Kits
Artikelnummer. 15859127
Click to view available options
Menge:
25 mL
75 mL
600 mL
3000 mL
Chemischer Name oder Material:
Elutionspuffer AE
Lysepuffer A2
Neutralisierungspuffer A3
Resuspendierungspuffer A1
Waschpuffer A4 (Konzentrat)
Waschpuffer AW
Waschpuffer QA (konzentriert)
Packungsgröße:
25 Milliliter
3000 Milliliter
600 Milliliter
75 Milliliter
Artikelnummer. 15859127
Marke: Macherey-Nagel™ 740911.3
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zusätzliche Pufferlösungen (Resuspensionspuffer A1, Lysepuffer A2, Neutralisierungspuffer A3, Waschpuffer AW, Waschpuffer A4 (konzentriert) oder Elutionspuffer AE) zur Herstellung hochreiner Plasmid-DNA mit einer Vielzahl von NucleoSpin™ Plasmid-Kits.
Zur Verwendung mit den folgenden NucleoSpin™ Plasmid DNA-Aufreinigungskits:
  • NucleoSpin™ Plasmid (mit/ohne Deckel)
  • NucleoSpin™ Plasmid QuickPure
  • NucleoSpin™ Plasmid EasyPure
  • NucleoSpin™ 8/96 Plasmid (vollständiges/Kern-Kit)
  • NucleoSpin™ Plasmid, Transfektionsgrad
  • NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfektionsgrad (vollständiges/Kern-Kit)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Resuspendierungspuffer A1
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung hochreiner Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin™ Plasmid-Kits
pH 7,5 bis 8,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 3000 mL