Learn More
Macherey-Nagel™ Puffer für NucleoSpin™ Plasmid-Kits
Click to view available options
Menge:
25 mL
75 mL
600 mL
3000 mL
Chemischer Name oder Material:
Elutionspuffer AE
Lysepuffer A2
Neutralisierungspuffer A3
Resuspendierungspuffer A1
Waschpuffer A4 (Konzentrat)
Waschpuffer AW
Waschpuffer QA (konzentriert)
Packungsgröße:
25 Milliliter
3000 Milliliter
600 Milliliter
75 Milliliter
Beschreibung
Zur Verwendung mit den folgenden NucleoSpin™ Plasmid DNA-Aufreinigungskits:
- NucleoSpin™ Plasmid (mit/ohne Deckel)
- NucleoSpin™ Plasmid QuickPure
- NucleoSpin™ Plasmid EasyPure
- NucleoSpin™ 8/96 Plasmid (vollständiges/Kern-Kit)
- NucleoSpin™ Plasmid, Transfektionsgrad
- NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfektionsgrad (vollständiges/Kern-Kit)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Elutionspuffer AE |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herstellung hochreiner Plasmid-DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin™ Plasmid-Kits |
| pH | 8,0 bis 9,0 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 3000 mL |
| Geruch | Geruchsneutral |