Learn More
Bumetanide 3-(Butyl(nitroso)amino) (1mg/mL in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30041190
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30041190 1 x 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041190 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT58081X1ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bumetanide 3-(Butyl(nitroso)amino)
CAS 2490432-02-3
Summenformel C17H19N3O6S
Menge 1 x 1 mL
Synonym 3-(Butyl(nitroso)amino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N3O6S/c1-2-3-9-20(19-23)14-10-12(17(21)22)11-15(27(18,24)25)16(14)26-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11H,2-3,9H2,1H3,(H,21,22)(H2,18,24,25)
SMILES CCCCN(N=O)c1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
IUPAC-Name 3-[butyl(nitroso)amino]-4-phenoxy-5-sulfamoyl-benzoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 393.41
Formelmasse 393.0995
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bumetanide 3-(Butyl(nitroso)amino) 1 mg/mL