Learn More
Bumetanid-Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30339837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339837 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339837 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68960510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bumetanide beta-D-Glucuronide
CAS 102623-14-3
Summenformel C23H28N2O11S
Menge 10 mg
Synonym 1-[3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoate]-beta-D-glucopyranuronic Acid, Bumetanide Glucuronide
InChI-Formel InChI=1S/C23H28N2O11S/c1-2-3-9-25-14-10-12(11-15(37(24,32)33)19(14)34-13-7-5-4-6-8-13)22(31)36-23-18(28)16(26)17(27)20(35-23)21(29)30/h4-8,10-11,16-18,20,23,25-28H,2-3,9H2,1H3,(H,29,30)(H2,24,32,33)/t16-,17-,18+,20-,23-/m0/s1
SMILES CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 540.54
Formelmasse 540.1414