Learn More
Aalborg™ Buna N O-Ring Aluminiumrahmen mit Stopfen
Artikelnummer. 11768528
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
2 Röhrchen, 150 mm
3 Röhrchen, 150 mm
4 Röhrchen, 150 mm
5 Röhrchen, 150 mm
Enthält:
Stecker
Stecker und Verteiler
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Enthält unitSize
11768528 2 Röhrchen, 150 mm Stecker 1 Stück
11778528 2 Röhrchen, 150 mm Stecker und Verteiler 1 Stück
11748548 4 Röhrchen, 150 mm Stecker 1 Stück
11753189 4 Röhrchen, 150 mm Stecker und Verteiler 1 Stück
11753349 5 Röhrchen, 150 mm Stecker und Verteiler 1 Stück
11728538 3 Röhrchen, 150 mm Stecker 1 Stück
11738538 3 Röhrchen, 150 mm Stecker und Verteiler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11768528 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. P21A2BA0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Aalborg™ Buna N O-Ring Aluminiumrahmen mit Stopfen ist für die Verwendung mit Mehrfachröhrchen-Durchflussmessern vorgesehen, die die meisten einzigartigen Merkmale von Einzelröhrcheneinheiten beibehalten.
  • Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
  • Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
  • Verteiler am Ein- oder Auslass
  • Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
  • Chemische Verträglichkeit
  • Einfacher Einbau
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmesser (Parallelmontage)
Typ Rahmen
Enthält Stecker
Größe 2 Röhrchen, 150 mm