Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bunsenbrenner
Artikelnummer. 10413691
Ansicht ändern
Click to view available options
Gastyp:
Erdgas
Propan
Max. Temperatur (metrisch):
1500 °C
1530 °C
1540 °C
1550 °C
1580 °C
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gastyp Max. Temperatur (metrisch) Packungsgröße
10413691 Propan 1550 °C 1 Stück
10692351 Erdgas 1500 °C 1 Stück
10447231 Erdgas 1580 °C 1 Stück
10653511 Erdgas 1540 °C 1 Stück
10618562 Erdgas 1530 °C 1 Stück
10330372 Propan 1580 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10413691 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 1021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.58 €
    42.75 € / 1 Stück
    Sparen 1.83 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Usbeck Laborgeraete™ Bunsenbrenner, Nadelventil für alle grundlegenden Heizgeräte im Labor. Das Nadelventil ermöglicht eine 360°-Anpassung des Gasstroms. Artikel 1010/1 und 1011/1 sind die DIN-Typ-Versionen dieses Brenners.
  • Mit Luftfahrtregulierung
  • Mit Nadelventil
  • Mit Pilotflamme
  • DIN 30665 zertifiziert
Spezifikation
Produkttyp Bunsenbrenner
Gastyp Propan
Durchmesser (metrisch) 17 mm (Kopf)
Außendurchmesser (metrisch) Mischrohr 14 mm
Höhe (metrisch) 145 mm
Max. Temperatur (metrisch) 1550 °C
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (metrisch) 220 g