Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bunsenbrenner
Artikelnummer. 10653511
Ansicht ändern
Click to view available options
Gastyp:
Erdgas
Propan
Max. Temperatur (metrisch):
1500 °C
1530 °C
1540 °C
1550 °C
1580 °C
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gastyp Max. Temperatur (metrisch) unitSize
10653511 Erdgas 1540 °C 1 Stück
10692351 Erdgas 1500 °C 1 Stück
10447231 Erdgas 1580 °C 1 Stück
10413691 Propan 1550 °C 1 Stück
10618562 Erdgas 1530 °C 1 Stück
10330372 Propan 1580 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10653511 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 1010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.50 €
    35.10 € / 1 Stück
    Sparen 5.40 €
    13% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Burner, needle valve for all basic heating appliances in the laboratory. The needle valve allows a 360° gas flow adjustment. Article 1010/1 and 1011/1 are the DIN type versions of that burner.
  • With Air Regulation
  • With Needle Valve
  • With Pilot Flame
  • DIN 30665 Certified
Spezifikation
Produkttyp Bunsenbrenner
Gastyp Erdgas
Durchmesser (metrisch) 17 mm (Kopf)
Außendurchmesser (metrisch) Mischrohr 14 mm
Höhe (metrisch) 145 mm
Max. Temperatur (metrisch) 1540 °C
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (metrisch) 220 g