Learn More
Fisherbrand™ Bunsenbrenner, Neoprenschlauch
Artikelnummer. 12330768 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
450 m
600 mm
750 mm
900 mm
2 m
10 m
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
2 Meter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) unitSize
12330768 10 m 10 Meter
10492624 2 m 2 Meter
11855522 600 mm 1 Stück
11845522 450 m 1 Stück
11865522 750 mm -
11875522 900 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12330768
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für den Einsatz mit Kohle und Erdgas- (Methangas-) Brennern.
Mit verstärkten Enden für das Anschließen an Bunsenbrenner und Gashahn.
Spezifikation
Material Neopren
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Zur Verwendung mit Bunsenbrenner