Learn More
Buparlisib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474087
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16474087 50 mg 50 Milligramm
16470628 5 mg -
16458188 10 mg 10 Milligramm
16447936 100 mg -
16401346 200 mg -
16491946 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16474087 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY70063
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Buparlisib (BKM120; NVP-BKM120) is a pan-class I PI3K inhibitor, with IC50s of 52, 166, 116 and 262 nM for p110α, p110β, p110δ and p110γ, respectively.
Buparlisib (BKM120
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buparlisib
CAS 944396-07-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H21F3N6O2
Menge 50 mg
Synonym BKM120 NVP-BKM120
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.67 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES FC(F)(C1=C(C2=CC(N3CCOCC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=NC(N)=C1)F
Molekulargewicht (g/mol) 410.39
Formelmasse 410.39
Reinheit (%) 99.12%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease