Learn More
Bupheninhydrochlorid (Diastereomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30340880
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30340880 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340880 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB689645100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buphenine Hydrochloride
CAS 849-55-8
Summenformel C19 H25 N O2 . Cl H
Menge 100 mg
Synonym Buphenine Hydrochloride, 4-Hydroxy-α-[1-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzenemethanol hydrochloride, Nylidrin hydrochloride, (±)-Nylidrin hydrochloride, Arlidin, Arlidin hydrochloride, Bufedon, Buphedrin, Buphenin hydrochloride, Buphenine hydrochloride, Dilatal, Dilatol, Dilatol hydrochloride, Dilatropon, Dilydrin, NSC 142004, Nylidrine hydrochloride, Opino, Penitardon, Perdilatal, RHC 3432A, Rudilin, Rydrin, SKF 1700A, Suprifen Psb hydrochloride, Tocodilydrin, Tocodrin, Verina, p-Hydroxy-α-[1-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzyl alcohol hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C19H25NO2.ClH/c1-14(8-9-16-6-4-3-5-7-16)20-15(2)19(22)17-10-12-18(21)13-11-17;/h3-7,10-15,19-22H,8-9H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(CCc1ccccc1)NC(C)C(O)c2ccc(O)cc2
IUPAC-Name 4-[1-Hydroxy-2-(4-Phenylbutan-2-ylamino)propyl]phenol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 335.87
Formelmasse 335.1652