missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bupheninhydrochlorid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Buphenine Hydrochloride |
| CAS | 849-55-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Buphenine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C19 H25 N O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Buphenine Hydrochloride, Nylidrin hydrochloride, Arlidin, Arlidin hydrochloride, Bufedon, Buphedrin, Buphenin hydrochloride, Buphenine hydrochl, 4-Hydroxy-alpha-[1-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzenemethanol hydrochloride, (+/-)-Nylidrin hydrochloride, Buphenine hydrochloride, Dilatal, Dilatol, Dilatol hydrochloride, Dilatropon, Dilydrin, NSC 142004, Nylidrine hydrochloride, Opino, Penitardon, Perdilatal, RHC 3432A, Rudilin, Rydrin, SKF 1700A, Suprifen Psb hydrochloride, Tocodilydrin, Tocodrin, Verina, p-Hydroxy-alpha-[1-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzyl alcohol hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H25NO2.ClH/c1-14(8-9-16-6-4-3-5-7-16)20-15(2)19(22)17-10-12-18(21)13-11-17;/h3-7,10-15,19-22H,8-9H2,1-2H3;1H |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Cl.CC(CCc1ccccc1)NC(C)C(O)c2ccc(O)cc2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?