Learn More
Bupivacainhydrochlorid-Monohydrat 1,0 mg/ml in Methanol (als wasserfreie freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460978 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30460978 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0613.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
CAS 73360-54-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H28 N2 O . Cl H . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Bupivacaine Hydrochloride Monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
IUPAC-Name 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidin-2-carboxamid;hydrat;hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 342.9
Menge 1 mL
Formelmasse 342,2074 g/mol