Learn More
Bupropion.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30459979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459979 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459979 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMBPR1544HC50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Bupropionhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bupropion (hydrochloride)
CAS 31677-93-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bupropion (hydrochloride)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H18 Cl N O . Cl H
Synonym 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9 CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X, GI 267196 X
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC-Name 2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorphenyl)propan-1-on;hydrochlorid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 276.2
Menge 50 mg
Formelmasse 275,0844 g/mol