Learn More
Bupropionhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30463778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463778 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30463778 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0745.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bupropion (hydrochloride)
CAS 31677-93-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bupropion (hydrochloride)
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C13 H18 Cl N O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Bupropion hydrochloride, NSC 315851, Wellbatrin, Wellbutrin, Zyban, Zyban (pharmaceutical), 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, hydrochloride, (+/-)-, Propiophenone, 2-(tert-butylamino)-3'-chloro-, hydrochloride, (+/-)- (8CI), DL-alpha-t-Butylamino-3-chloropropiophenone hydrochloride, m-Chloro-alpha-tert-butylaminopropiophenone hydrochloride, alpha-(tert-Butylamino)-m-chloropropiophenone hydrochloride, 3134W92, 269W93, GI 267196X, 269W93, 4U65 HCl
InChI-Formel InChI=1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC-Name 2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorphenyl)propan-1-on;hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 276.2
Menge 1 mL
Formelmasse 275,0844 g/mol