Learn More
Bochem™ Bürettenklammer
Click to view available options
Material:
Verchromt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Muffe mit 13.5 mm Durchmesser
- PVC-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Verchromt |
| Beschreibung | 90°-Winkel |
| Durchmesser (metrisch) | 13.5 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7 bis 25 mm |